2-Fluoro-3-methoxyphenacyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-2'-fluoro-3'-methoxyacetophenone, 2-Bromo-1-(2-fluoro-3-methoxyphenyl)ethan-1-one
PC10678-1G PC10678-250MG
APOSPC10678-1GEA 348 EUR
APOSPC10678-1G APOSPC10678-250MG
2-Fluoro-3-methoxyphenacyl bromide 97%
2-Fluoro-3-methoxyphenacyl bromide
Formula: C₉H₈BrFO₂
MW: 247.061 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23711723
Núm. CAS: 1427363-68-5
UN: 1759
ADR: 8 III