2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10680-1G PC10680-5G PC10680-10G
APOSPC10680-1GEA 55.1 EUR
APOSPC10680-1G APOSPC10680-5G APOSPC10680-10G
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄F₃IO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398121
Núm. CAS: 873006-01-0