2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC10681-1G PC10681-250MG PC10681-5G
APOSPC10681-1GEA 179 EUR
APOSPC10681-1G APOSPC10681-250MG APOSPC10681-5G
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Iodo-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrF₃I
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08543940
Núm. CAS: 939758-31-3
UN: 3261
ADR: 8,III