[(Chlorodifluoromethyl)sulphonyl]benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: ((Chlorodifluoromethyl)sulphonyl)benzene
PC10693-100MG PC10693-1G PC10693-250MG
APOSPC10693-100MGEA 37.7 EUR
APOSPC10693-100MG APOSPC10693-1G APOSPC10693-250MG
[(Chlorodifluoromethyl)sulphonyl]benzene 95%
[(Chlorodifluoromethyl)sulphonyl]benzene
Formula: C₇H₅ClF₂O₂S
MW: 226,628 g/mol
Pto. de fusión: 31…34 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18253567
Núm. CAS: 930836-30-9