Fluoromethyl 2-pyridyl sulphone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC10695-1G
APOSPC10695-1GEA 186 EUR
APOSPC10695-1G
Fluoromethyl 2-pyridyl sulphone 95%
Fluoromethyl 2-pyridyl sulphone
Formula: C₆H₆FNO₂S
MW: 175,181 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28100935
Núm. CAS: 1365765-53-2