1-Chloro-4-(chlorodifluoromethanesulphonyl)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
PC10696-1G PC10696-250MG
APOSPC10696-1GEA 719 EUR
APOSPC10696-1G APOSPC10696-250MG
1-Chloro-4-(chlorodifluoromethanesulphonyl)benzene
1-Chloro-4-(chlorodifluoromethanesulphonyl)benzene
Formula: C₇H₄Cl₂F₂O₂S
MW: 261,073 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11500247
Núm. CAS: 403496-62-8