(Triphenylphosphonio)difluoroacetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,2-Difluoro-2-(triphenylphosphonio)acetate
PC10699-5G
APOSPC10699-5GEA 102 EUR
APOSPC10699-5G
(Triphenylphosphonio)difluoroacetate 95%
(Triphenylphosphonio)difluoroacetate
Formula: C₂₀H₁₅F₂O₂P
MW: 356,302 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28359690
Núm. CAS: 1449521-05-4