6-Chloro-5-fluoro-2-(pyrazin-2-yl)-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(6-Chloro-5-fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)pyrazine
PC10701-1G PC10701-5G
APOSPC10701-1GEA 139 EUR
APOSPC10701-1G APOSPC10701-5G
6-Chloro-5-fluoro-2-(pyrazin-2-yl)-1H-benzimidazole
6-Chloro-5-fluoro-2-(pyrazin-2-yl)-1H-benzimidazole
Formula: C₁₁H₆ClFN₄
MW: 248,644 g/mol
Pto. de fusión: 284…287 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16606068
Núm. CAS: 1257535-23-1