4-[(2-Aminoethyl)thio]-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-{[2-(Trifluoromethyl)quinolin-4-yl]thio}ethylamine
PC1070V-1G PC1070V-10G
APOSPC1070V-1GEA 39.3 EUR
APOSPC1070V-1G APOSPC1070V-10G
4-[(2-Aminoethyl)thio]-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-[(2-Aminoethyl)thio]-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₂H₁₁F₃N₂S
Pto. de fusión: 97…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00174223
Núm. CAS: 175203-50-6
UN: 3259
ADR: 8,III