2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
[2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenyl]acetonitrile, 2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl cyanide
PC1071-1G
PC1071-5G
APOSPC1071-1GEA
97.3
EUR
APOSPC1071-1G
APOSPC1071-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formula:
C₉H₅BrF₃NO MW: 280,041 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07368724 Núm. CAS: 886763-17-3 UN: 2810 ADR: 6.1,III |