3-Fluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Fluoroprop-1-yl 4-methylbenzenesulphonate, 3-Fluoroprop-1-yl tosylate, 3-Fluoropropyl 4-methylbenzenesulphonate
PC10714-25G PC10714-5G
APOSPC10714-25GEA 611 EUR
APOSPC10714-25G APOSPC10714-5G
3-Fluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
3-Fluoroprop-1-yl toluene-4-sulphonate
Formula: C₁₀H₁₃FO₃S
MW: 232,272 g/mol
Pto. Ebullición: 84 °C (2 mm Hg)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01658062
Núm. CAS: 312-68-5