2'-Amino-4'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Chloro-2-(trifluoroacetyl)aniline, 1-(2-Amino-4-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone, 1-(2-Amino-4-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC10723-250MG PC10723-100MG
APOSPC10723-250MGEA 184 EUR
APOSPC10723-250MG APOSPC10723-100MG
2'-Amino-4'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
2'-Amino-4'-chloro-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₅ClF₃NO
MW: 223,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21781429
Núm. CAS: 1448858-54-5