3-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10729-1G PC10729-250MG
APOSPC10729-1GEA 654 EUR
APOSPC10729-1G APOSPC10729-250MG
3-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene 95%
3-Bromo-2-fluoro-6-iodonitrobenzene
Formula: C₆H₂BrFINO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28739556
Núm. CAS: 1807173-41-6