2-Bromo-1,4-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10738-1G PC10738-5G
APOSPC10738-1GEA 58 EUR
APOSPC10738-1G APOSPC10738-5G
2-Bromo-1,4-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2-Bromo-1,4-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₂BrF₅O
MW: 276,986 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28738359
Núm. CAS: 1807078-27-8