2-Amino-3-(methylthiomethyl)benzotrifluoride 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Methylthiomethyl)-6-(trifluoromethyl)aniline
PC1079F-1G PC1079F-5G
APOSPC1079F-1GEA 92.8 EUR
APOSPC1079F-1G APOSPC1079F-5G
2-Amino-3-(methylthiomethyl)benzotrifluoride 96%
2-Amino-3-(methylthiomethyl)benzotrifluoride
Formula: C₉H₁₀F₃NS
MW: 221,243 g/mol
Pto. Ebullición: 71…73 °C (6 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052842
Núm. CAS: 88301-96-6