2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1082-1G PC1082-5G PC1082-25G
APOSPC1082-1GEA 108 EUR
APOSPC1082-1G APOSPC1082-5G APOSPC1082-25G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄BrF₃O₃
MW: 285,015 g/mol
Pto. de fusión: 77…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368726
Núm. CAS: 403646-48-0