Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC10854-1G PC10854-250MG
APOSPC10854-1GEA 623 EUR
APOSPC10854-1G APOSPC10854-250MG
Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Methyl 5-fluoro-2-(trifluoromethyl)isonicotinate
Formula: C₈H₅F₄NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28799126
Núm. CAS: 1803834-94-7