3-Amino-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC110001-1G PC110001-250MG
APOSPC110001-1GEA 499 EUR
APOSPC110001-1G APOSPC110001-250MG
3-Amino-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆FNO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664782
Núm. CAS: 874800-63-2