3-Amino-5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC110002-1G PC110002-250MG
APOSPC110002-1GEA 0 EUR
APOSPC110002-1G APOSPC110002-250MG
3-Amino-5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-5-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆FNO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12407357
Núm. CAS: 1378864-23-3