3-Amino-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC110003-1G PC110003-250MG
APOSPC110003-1GEA 499 EUR
APOSPC110003-1G APOSPC110003-250MG
3-Amino-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₆FNO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24496328
Núm. CAS: 452910-20-2