4,8-Dichloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC110006-1G PC110006-250MG
APOSPC110006-1GEA 281 EUR
APOSPC110006-1G APOSPC110006-250MG
4,8-Dichloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
4,8-Dichloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₄Cl₂F₃N
MW: 266,047 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28010391
Núm. CAS: 959071-80-8