7-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC110007-1G PC110007-250MG
APOSPC110007-1GEA 473 EUR
APOSPC110007-1G APOSPC110007-250MG
7-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
7-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
Formula: C₉H₄BrClFN
MW: 260,49 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32200320
Núm. CAS: 2111439-88-2