7-Bromo-8-fluoroquinolin-4-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC110009-1G PC110009-250MG
APOSPC110009-1GEA 277 EUR
APOSPC110009-1G APOSPC110009-250MG
7-Bromo-8-fluoroquinolin-4-ol
7-Bromo-8-fluoroquinolin-4-ol
Formula: C₉H₅BrFNO
MW: 242,045 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32200321
Núm. CAS: 2111860-37-6