4-Chloro-8-fluoro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC110010-1G PC110010-250MG
APOSPC110010-1GEA 281 EUR
APOSPC110010-1G APOSPC110010-250MG
4-Chloro-8-fluoro-7-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-8-fluoro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₄ClF₄N
MW: 249,592 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32200322
Núm. CAS: 693818-13-2