8-Fluoro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC110011-1G PC110011-250MG
APOSPC110011-1GEA 241 EUR
APOSPC110011-1G APOSPC110011-250MG
8-Fluoro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
8-Fluoro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formula: C₁₀H₅F₄NO
MW: 231,146 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32200323
Núm. CAS: 693818-12-1