4,8-Dichloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC110012-1G PC110012-250MG
APOSPC110012-1GEA 281 EUR
APOSPC110012-1G APOSPC110012-250MG
4,8-Dichloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
4,8-Dichloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₄Cl₂F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32200324
Núm. CAS: 2407339-48-2