8-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC110013-1G PC110013-250MG
APOSPC110013-1GEA 241 EUR
APOSPC110013-1G APOSPC110013-250MG
8-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
8-Chloro-7-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formula: C₁₀H₅ClF₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD32200325
Núm. CAS: 2407339-49-3