3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC110014-1G PC110014-250MG
APOSPC110014-1GEA 662 EUR
APOSPC110014-1G APOSPC110014-250MG
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆F₃NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29058792
Núm. CAS: 1648807-88-8