3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC110015-1G PC110015-250MG
APOSPC110015-1GEA 208 EUR
APOSPC110015-1G APOSPC110015-250MG
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-5-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆F₃NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29169131
Núm. CAS: 1609255-54-0