3-Amino-6-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC110016-1G PC110016-250MG
APOSPC110016-1GEA 208 EUR
APOSPC110016-1G APOSPC110016-250MG
3-Amino-6-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
3-Amino-6-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆F₃NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29169135
Núm. CAS: 2379918-55-3