5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC110019-1G
PC110019-250MG
APOSPC110019-1GEA
381
EUR
APOSPC110019-1G
APOSPC110019-250MG
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula:
C₈H₆F₃NO₂ MW: 205,134 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD28505050 Núm. CAS: 1245457-01-5 |