5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC110020-1G PC110020-250MG
APOSPC110020-1GEA 654 EUR
APOSPC110020-1G APOSPC110020-250MG
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₈H₇F₃N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22570372
Núm. CAS: 1369881-97-9