3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC110021-1G PC110021-250MG
APOSPC110021-1GEA 522 EUR
APOSPC110021-1G APOSPC110021-250MG
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₅F₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22480978
Núm. CAS: 1369869-39-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III