3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC110022-1G PC110022-250MG
APOSPC110022-1GEA 575 EUR
APOSPC110022-1G APOSPC110022-250MG
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,134 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22480979
Núm. CAS: 1369896-75-2