3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC110023-1G PC110023-250MG
APOSPC110023-1GEA 433 EUR
APOSPC110023-1G APOSPC110023-250MG
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
3-Amino-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formula: C₈H₇F₃N₂O
MW: 204,149 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29097134
Núm. CAS: 1369923-89-6

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR