5-Fluoro-6-hydroxypyridine-2-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC110024-1G PC110024-250MG PC110024-5G
APOSPC110024-1GEA 173 EUR
APOSPC110024-1G APOSPC110024-250MG APOSPC110024-5G
5-Fluoro-6-hydroxypyridine-2-carbonitrile
5-Fluoro-6-hydroxypyridine-2-carbonitrile
Formula: C₆H₃FN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28768731
Núm. CAS: 1239510-82-7