6-Cyano-3-fluoropyridin-2-yl acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC110025-1G PC110025-250MG
APOSPC110025-1GEA 719 EUR
APOSPC110025-1G APOSPC110025-250MG
6-Cyano-3-fluoropyridin-2-yl acetate
6-Cyano-3-fluoropyridin-2-yl acetate
Formula: C₈H₅FN₂O₂
MW: 180.136 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19690162
Núm. CAS: 1189757-54-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III