Methyl 3-amino-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC110026-1G PC110026-250MG
APOSPC110026-1GEA 319 EUR
APOSPC110026-1G APOSPC110026-250MG
Methyl 3-amino-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₈FNO₂S
MW: 225.239 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08706231
Núm. CAS: 142363-99-3