Methyl 3-amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC110027-1G PC110027-250MG
APOSPC110027-1GEA 319 EUR
APOSPC110027-1G APOSPC110027-250MG
Methyl 3-amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-7-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₀H₈FNO₂S
MW: 225,239 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29158206
Núm. CAS: 2090172-47-5