3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
PC110029-1G PC110029-250MG
APOSPC110029-1GEA 219 EUR
APOSPC110029-1G APOSPC110029-250MG
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
3-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Formula: C₁₁H₆F₆N₂
MW: 280.169 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03407955
Núm. CAS: 154258-54-5