3-(2,5-Difluorophenyl)-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
PC110030-1G PC110030-250MG
APOSPC110030-1GEA 219 EUR
APOSPC110030-1G APOSPC110030-250MG
3-(2,5-Difluorophenyl)-1H-pyrazole
3-(2,5-Difluorophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₆F₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03618497
Núm. CAS: 474708-70-8