5,7-Difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC110034-1G PC110034-250MG
APOSPC110034-1GEA 511 EUR
APOSPC110034-1G APOSPC110034-250MG
5,7-Difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
5,7-Difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₅F₂NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31563119
Núm. CAS: 185804-34-6