Ethyl 5,7-difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC110036-1G PC110036-250MG
APOSPC110036-1GEA 313 EUR
APOSPC110036-1G APOSPC110036-250MG
Ethyl 5,7-difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl 5,7-difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₉F₂NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173415
Núm. CAS: 228728-82-3