Ethyl 8-bromo-5-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC110038-1G PC110038-250MG
APOSPC110038-1GEA 284 EUR
APOSPC110038-1G APOSPC110038-250MG
Ethyl 8-bromo-5-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Ethyl 8-bromo-5-fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₉BrFNO₃
MW: 314.107 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16036881
Núm. CAS: 655236-28-5