2-Amino-4,5-difluorobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC110108-1G PC110108-5G PC110108-500MG
APOSPC110108-1GEA 183 EUR
APOSPC110108-1G APOSPC110108-5G APOSPC110108-500MG
2-Amino-4,5-difluorobenzonitrile
2-Amino-4,5-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₄F₂N₂
MW: 154,117 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835282
Núm. CAS: 219823-49-1