5-Amino-2,4-difluorobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC110109-1G
PC110109-5G
APOSPC110109-1GEA
328
EUR
APOSPC110109-1G
APOSPC110109-5G
5-Amino-2,4-difluorobenzonitrile
5-Amino-2,4-difluorobenzonitrile
Formula:
C₇H₄F₂N₂ MW: 154,117 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12756744 Núm. CAS: 952285-54-0 |