3-Amino-2,5-difluorobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC110111-1G PC110111-5G
APOSPC110111-1GEA 509 EUR
APOSPC110111-1G APOSPC110111-5G
3-Amino-2,5-difluorobenzonitrile
3-Amino-2,5-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₄F₂N₂
MW: 154,117 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28059689
Núm. CAS: 1805663-68-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III