3-Amino-4,5-difluorobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
PC110112-1G PC110112-5G
APOSPC110112-1GEA 435 EUR
APOSPC110112-1G APOSPC110112-5G
3-Amino-4,5-difluorobenzonitrile
3-Amino-4,5-difluorobenzonitrile
Formula: C₇H₄F₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22490583
Núm. CAS: 1805635-16-8