3-[4-(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)phenyl]-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
PC110116-1G PC110116-250MG
APOSPC110116-1GEA 261 EUR
APOSPC110116-1G APOSPC110116-250MG
3-[4-(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)phenyl]-1H-pyrazole
3-[4-(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)phenyl]-1H-pyrazole
Formula: C₁₆H₁₁F₃N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06409163
Núm. CAS: 1019007-78-3