Ethyl 2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC11106-25G PC11106-5G
APOSPC11106-25GEA 590 EUR
APOSPC11106-25G APOSPC11106-5G
Ethyl 2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₈H₇F₃N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09754048
Núm. CAS: 304693-64-9